Learn More
4,5-Dibromo-3-hidroxitiofeno-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11415676 5 g 5 g
11405676 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20780.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96232-71-2
Fórmula molecular C6H4Br2O3S
Peso molecular (g/mol) 315.96
Número MDL MFCD00052082
Clave InChI YZPNGCXFJCPJSV-XQRVVYSFSA-N
Sinónimo methyl4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate, 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2z-4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, acmc-20akgp, maybridge1_003706, methyl 4,5-dibromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, methyl 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylat, 2-thiophenecarboxylicacid,4,5-dibromo-3-hydroxy-,methyl ester, 2e-4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one
PubChem CID 2777613
Nombre IUPAC 4,5-dibromo-3-hidroxitiofeno-2-carboxilato de metilo
SMILES CO\C(O)=C1/SC(Br)=C(Br)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Punto de fusión 125°C to 128°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.89
Porcentaje de pureza 97%