Learn More
Metil 4-[(5-Amino-1-metilindol-3-il)metil]-3-metoxibenzoato, TRC
Código de producto. 30007001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007001 100 mg 100 miligramos
30009673 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007001 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM258650100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107754-14-3
Fórmula molecular C19 H20 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 324.37
Sinónimo 4-[(5-Amino-1-methyl-1H-indol-3-yl)methyl]-3-methoxy-benzoic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC Metilo 4-[(5-amino-1-metilindol-3-il)metilo]-3-metaxi-benzoato
SMILES COC(=O)c1ccc(Cc2cn(C)c3ccc(N)cc23)c(OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-[(5-Amino-1-methylindol-3-yl)methyl]-3-methoxybenzoate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2O3/c1-21-11-14(16-10-15(20)6-7-17(16)21)8-12-4-5-13(19(22)24-3)9-18(12)23-2/h4-7,9-11H,8,20H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1474