Learn More
4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzoato de metilo, Mikromol
Código de producto. 30458185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458185 4 x 25 mg -
30050980 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30458185 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3566.0700254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzoato de metilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
CAS 314268-40-1
Nombres de analitos o componentes Methyl 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H20 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzoic acid, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-, methyl ester, 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic acid methyl ester, 4-[(4-Methylpiperazino)methyl]benzoic acid methyl ester, Methyl 4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzoate, Methyl 4-[(4-methylpiperazino)methyl]benzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O2/c1-15-7-9-16(10-8-15)11-12-3-5-13(6-4-12)14(17)18-2/h3-6H,7-11H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)c1ccc(CN2CCN(C)CC2)cc1
Nombre IUPAC 4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 248.32
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1525 g/mol