Learn More
4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-metilsulfonilpirimidina-5-carboxilato de metilo, Mikromol™
Descripción
4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-metilsulfonilpirimidina-5-carboxilato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine-5-carboxylate |
| CAS | 799842-06-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine-5-carboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16H17FN2O4S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methylsulfonyl)-5-pyrimidinecarboxylic Acid Methyl Ester, 5-Pyrimidinecarboxylic acid, 4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methylsulfonyl)-, methyl ester, Methyl 4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methylsulfonyl)-5-pyrimidinecarboxylate, 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methanesulfonyl)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17FN2O4S/c1-9(2)13-12(15(20)23-3)14(10-5-7-11(17)8-6-10)19-16(18-13)24(4,21)22/h5-9H,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)c1c(nc(nc1c2ccc(F)cc2)S(=O)(=O)C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-(4-fluorofenil)-2-metilsulfonil-6-propan-2-ilpirimidina-5-carboxilato de metilo |
| Mostrar más |