Learn More
4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-(metilsulfonil)pirimidina-5-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine-5-carboxylate |
| CAS | 799842-06-1 |
| Fórmula molecular | C16H17FN2O4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Pyrimidinecarboxylic acid','4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methylsulfonyl)-','methyl ester, Methyl 4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methylsulfonyl)-5-pyrimidinecarboxylate, 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methanesulfonyl)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, Methyl 4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine-5-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17FN2O4S/c1-9(2)13-12(15(20)23-3)14(10-5-7-11(17)8-6-10)19-16(18-13)24(4,21)22/h5-9H,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)c1c(nc(nc1c2ccc(F)cc2)S(=O)(=O)C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-(4-fluorofenil)-2-metilsulfonil-6-propan-2-ilpirimidina-5-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 352.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.0893 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?