Learn More
4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-(metilamino)pirimidina-5-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methylamino)pyrimidine-5-carboxylate |
| CAS | 160009-36-9 |
| Fórmula molecular | C16H18FN3O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-(4-Fluorophenyl)-2-(methylamino)-6-(1-methylethyl)-5-pyrimidinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18FN3O2/c1-9(2)13-12(15(21)22-4)14(20-16(18-3)19-13)10-5-7-11(17)8-6-10/h5-9H,1-4H3,(H,18,19,20) |
| SMILES | CNc1nc(C(C)C)c(C(=O)OC)c(n1)c2ccc(F)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-fluorofenil)-2-(metilamino)-6-propan-2-ilpirimidina-5-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 303.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.1383 |