Learn More
4-(4-fluorofenil)-6-(1-metiletil)-2-(metanosulfonamido)pirimidina-5-carboxilato de metilo, Mikromol™
Descripción
4-(4-fluorofenil)-6-(1-metiletil)-2-(metanosulfonamido)pirimidina-5-carboxilato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[N-methyl-N-(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carboxylate |
| CAS | 289042-11-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[N-methyl-N-(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17H20FN3O4S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinecarboxylic Acid Methyl Ester, 5-Pyrimidinecarboxylic acid, 4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-, methyl ester, 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[(methanesulfonyl)methylamino]pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, Methyl 4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[N-methyl-N-(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carboxylate, Methyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methanesulfonamido)pyrimidine-5-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20FN3O4S/c1-10(2)14-13(16(22)25-4)15(11-6-8-12(18)9-7-11)20-17(19-14)21(3)26(5,23)24/h6-10H,1-5H3 |
| SMILES | COC(=O)c1c(nc(nc1c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-(4-fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-propan-2-ilpirimidina-5-carboxilato de metilo |
| Mostrar más |