Learn More
Methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate, 95%
Código de producto. 11342326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342326 25 g 25 g
11332326 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06007.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 55107-14-7 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55107-14-7
Fórmula molecular C8H14O3
Peso molecular (g/mol) 158.197
Número MDL MFCD00008847
Clave InChI XTXCFTMJPRXBBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl pivaloylacetate, methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate, methyl 4,4,4-trimethylacetoacetate, pentanoic acid, 4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, pivaloylacetic acid methyl ester, unii-99cq34ta4y, methyl 4,4,4-trimethyl-3-oxobutanoate, 4,4-dimethyl-3-oxovaleric acid methyl ester, benzyl s---lactate, acmc-209ll2
PubChem CID 99597
Nombre IUPAC metil 4,4-dimetil-3-oxopentanoato
SMILES CC(C)(C)C(=O)CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate
Densidad 0.99
Punto de ebullición 67°C to 70°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Índice de refracción 1.432
Cantidad 25 g
Beilstein 1764796
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 95%