Learn More
4,4,4-Trifluorocrotonato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327796 5 g 5 g
11317796 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11466.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85694-31-1 | C5H5F3O2 | 154.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85694-31-1
Fórmula molecular C5H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 154.09
Número MDL MFCD00077567
Clave InChI DMMZYYLXAGRBDO-NSCUHMNNSA-N
Sinónimo methyl 4,4,4-trifluorocrotonate, methyl 2e-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, methyl4,4,4-trifluorocrotonate, methyl e-3-trifluoromethyl propenoate, e-methyl 4,4,4-trifluorobut-2-enoate, methyl 4,4,4-trifluorobut-2-enoate, heddpndiaicichibemultbb`, methyl 4,4,4-trifluorocrotonat, methyl e-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, 4,4,4-trifluorocrotonic acid methyl ester
PubChem CID 5371282
Nombre IUPAC (E)-4,4,4-trifluorobut-2-enoato de metilo
SMILES COC(=O)\C=C\C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4,4,4-trifluorocrotonate
Punto de ebullición 94°C to 95°C
Índice de refracción 1.3535
Cantidad 5 g
Número UN UN3272
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1
Porcentaje de pureza 97%