Learn More
4,4,4-Trifluoroacetoacetato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348255 5 g 5 g
11358255 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348255 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10140.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 83643-84-9 | C5H5F3O3 | 170.087 g/mol
It is used as a drug intermediate. It is a cyclization, oxidation and halogenating reaction catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como fármaco intermedio. Es un catalizador de reacción de ciclización, oxidación y halogenación.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Garantiza una ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83643-84-9
Fórmula molecular C5H5F3O3
Peso molecular (g/mol) 170.087
Número MDL MFCD00041004
Clave InChI LKMUBWWZTSZGGV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 550266
Nombre IUPAC 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoato de metilo
SMILES COC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate
Densidad 1.34
Punto de ebullición 117°C to 118°C
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Índice de refracción 1.372
Cantidad 5 g
Número UN UN3272
Beilstein 1777343
Sinónimo methyl trifluoroacetoacetate, methyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, 4,4,4-trifluoroacetoacetic acid methyl ester, methyl-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-, methyl ester, acmc-209psv, methyltri-fluoroacetoacetate, methyl4,4,4-trifluoroacetoacetate, methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, methyl 3-oxo-4,4,4-trifluorobutyrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.09
Porcentaje de pureza 95%