Learn More
4-(4-(3-(4-((2-(metilcarbamoil)piridin-4-il)oxi)fenil)ureido)fenoxi)picolinato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-(4-((4-((2-(Methylcarbamoyl)-4-pyridyl)oxy)phenyl)carbamoylamino)phenoxy)pyridine-2-carboxylate |
| CAS | 2204442-52-2 |
| Fórmula molecular | C27 H23 N5 O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Des-(4-chloro-3-trifluoromethyl)-4-(methyl-4-hydroxypicolinate) Sorafenib, 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-[4-[[[[4-[[2-[(methylamino)carbonyl]-4-pyridinyl]oxy]phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-, methyl ester (ACI), Methyl 4-[4-[[4-[[2-(methylcarbamoyl)-4-pyridyl]oxy]phenyl]carbamoylamino]phenoxy]pyridine-2-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H23N5O6/c1-28-25(33)23-15-21(11-13-29-23)37-19-7-3-17(4-8-19)31-27(35)32-18-5-9-20(10-6-18)38-22-12-14-30-24(16-22)26(34)36-2/h3-16H,1-2H3,(H,28,33)(H2,31,32,35) |
| SMILES | CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Oc4ccnc(c4)C(=O)OC)cc3)cc2)ccn1 |
| Nombre IUPAC | 4-[4-[[4-[2-(metilcarbamoil)piridin-4-il]oxifenil]carbamoilamino]fenoxi]piridina-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 513.501 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 513.165 |