Learn More
4-(3-Etil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15438895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438895 250 mg 250 miligramos
15428895 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438895 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34350.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1421261-37-1
Fórmula molecular C12H12N2O3
Peso molecular (g/mol) 232.239
Número MDL MFCD18384922
Clave InChI ZEDYJJCOGRSZFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-3-ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzoate, 4-3-ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzic acid methyl ester
PubChem CID 73995175
Nombre IUPAC 4-(3-etil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzoato de metilo
SMILES CCC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(3-ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoate
Punto de fusión 86°C to 91°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.24
Porcentaje de pureza 97%