Learn More
4-[3-(Dimetilamino)propoxi]benzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10225554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10225554 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11316845 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10225554 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC59522DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 190660-97-0
Fórmula molecular C13H19NO3
Peso molecular (g/mol) 237.30
Número MDL MFCD06203847
Clave InChI SRXQDDFKGDLAJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-3-dimethylamino propoxy benzoate, 4-3-dimethylamino-propoxy-benzoic acid methyl ester, methyl 4-3-n,n-dimethylamino-1-propyloxy benzoate, methyl-4-3-n,n-dimethylamino-1-propyloxy benzoate
PubChem CID 18508114
Nombre IUPAC metil 4-[3-(dimetilamino)propoxi]benzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(OCCCN(C)C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.3
Porcentaje de pureza 97%