Learn More
4-[2-(Piperidin-1-il)etoxi]benzoato de metilo, Mikromol™
Descripción
4-[2-(Piperidin-1-il)etoxi]benzoato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-[2-(Piperidin-1-yl)ethoxy]benzoate |
| CAS | 89407-97-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 4-[2-(Piperidin-1-yl)ethoxy]benzoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H21 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzoic acid, 4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]-, methyl ester, Benzoic acid, p-(2-piperidinoethoxy)-, methyl ester, Methyl 4-[2-(1-piperidyl)ethoxy]benzoate, 4-[2-(1-piperidyl)ethoxy]benzoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO3/c1-18-15(17)13-5-7-14(8-6-13)19-12-11-16-9-3-2-4-10-16/h5-8H,2-4,9-12H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(OCCN2CCCCC2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-piperidin-1-iletoxi)benzoato de metilo |
| Mostrar más |