Learn More
4'-[[2-n-propil-4-metil-6-(1-metilbencimidazol-2-il)-bencimidazol-1-il]metil]bifenil-2-carboxilato de metilo (éster metílico de telmisartán), TRC
Código de producto. 30474162
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
50 mg
Förpackningsstorlek
50 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
30474162 50 mg 50 miligramos
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30474162 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCM32602050MG
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Telmisartan methyl ester
CAS 528560-93-2
Fórmula molecular C34 H32 N4 O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo [1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-[(1,4'-dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl]-, methyl ester, Methyl 4'-[[2-propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)benzimidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-carboxylate, Methyl 4'-[(1,7'-Dimethyl-2'-propyl-1H,3'H-[2,5'-bibenzimidazol]-3'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylate, Telmisartan Methyl Ester, Telmisartan Imp. I (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C34H32N4O2/c1-5-10-31-36-32-22(2)19-25(33-35-28-13-8-9-14-29(28)37(33)3)20-30(32)38(31)21-23-15-17-24(18-16-23)26-11-6-7-12-27(26)34(39)40-4/h6-9,11-20H,5,10,21H2,1-4H3
SMILES CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)OC)c5nc6ccccc6n5C
Nombre IUPAC 2-[4-[[4-metil-6-(1-metilbencimidazol-2-il)-2-propilbencimidazol-1-il]metil]fenil]benzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 528.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.2525
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.