Learn More
Metil 4'-[[2-n-propil-4-metil-6-(1-metilbencimidazol-2-il)-bencimidazol-1-il]metil]bifenil-2-ca, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Telmisartan methyl ester |
| CAS | 528560-93-2 |
| Fórmula molecular | C34 H32 N4 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-[(1,4'-dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl]-, methyl ester, Methyl 4'-[[2-propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)benzimidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-carboxylate, Methyl 4'-[(1,7'-Dimethyl-2'-propyl-1H,3'H-[2,5'-bibenzimidazol]-3'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylate, Telmisartan Methyl Ester, Telmisartan Imp. I (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H32N4O2/c1-5-10-31-36-32-22(2)19-25(33-35-28-13-8-9-14-29(28)37(33)3)20-30(32)38(31)21-23-15-17-24(18-16-23)26-11-6-7-12-27(26)34(39)40-4/h6-9,11-20H,5,10,21H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)OC)c5nc6ccccc6n5C |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[[4-metil-6-(1-metilbencimidazol-2-il)-2-propilbencimidazol-1-il]metil]fenil]benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 528.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 528.2525 |