Learn More
4-(2-hidroxietoxi)benzoato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30458774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458774 4 x 25 mg -
30051206 100 mg 100 miligramos
30050148 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458774 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0738.0600254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(2-hidroxietoxi)benzoato de metilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(2-Hydroxyethoxy)benzoate
CAS 3204-73-7
Nombres de analitos o componentes Methyl 4-(2-Hydroxyethoxy)benzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H12 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzoic acid, 4-(2-hydroxyethoxy)-, methyl ester, Benzoic acid, p-(2-hydroxyethoxy)-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(2-Hydroxyethoxy)benzoic acid methyl ester, Methyl 4-(2-hydroxyethoxy)benzoate, Methyl 4-(2'-hydroxyethoxy)benzoate, Methyl 4-(β-hydroxyethoxy)benzoate, Methyl p-(2-hydroxyethoxy)benzoate, Methyl p-(β-hydroxyethoxy)benzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O4/c1-13-10(12)8-2-4-9(5-3-8)14-7-6-11/h2-5,11H,6-7H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)c1ccc(OCCO)cc1
Nombre IUPAC 4-(2-hidroxietoxi)benzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 196.2
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0736 g/mol