Learn More
4-(2-hidroxietoxi)benzoato de metilo, Mikromol™
Descripción
4-(2-hidroxietoxi)benzoato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-(2-Hydroxyethoxy)benzoate |
| CAS | 3204-73-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 4-(2-Hydroxyethoxy)benzoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H12 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzoic acid, 4-(2-hydroxyethoxy)-, methyl ester, Benzoic acid, p-(2-hydroxyethoxy)-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(2-Hydroxyethoxy)benzoic acid methyl ester, Methyl 4-(2-hydroxyethoxy)benzoate, Methyl 4-(2'-hydroxyethoxy)benzoate, Methyl 4-(β-hydroxyethoxy)benzoate, Methyl p-(2-hydroxyethoxy)benzoate, Methyl p-(β-hydroxyethoxy)benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O4/c1-13-10(12)8-2-4-9(5-3-8)14-7-6-11/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(OCCO)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-hidroxietoxi)benzoato de metilo |
| Mostrar más |