Learn More
[[4-[2-[(5-Cloro-2-metoxibenzoil)amino]etil]fenil]sulfonil]carbamato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30051787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051787 100 mg 100 miligramos
30051985 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051787 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0008.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
[[4-[2-[(5-Cloro-2-metoxibenzoil)amino]etil]fenil]sulfonil]carbamato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl [(4-[2-[(5-Chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl)sulfonyl]carbamate
CAS 21165-77-5
Nombres de analitos o componentes Methyl [(4-[2-[(5-Chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl)sulfonyl]carbamate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H19 Cl N2 O6 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Glibenclamide Imp. B (EP), Glyburide USP Related Compound B (AS), Glyburide USP RC B (AS), Methyl [[4-[2-[(5-Chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate, Glyburide Related Compound B, Glibenclamide Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19ClN2O6S/c1-26-16-8-5-13(19)11-15(16)17(22)20-10-9-12-3-6-14(7-4-12)28(24,25)21-18(23)27-2/h3-8,11H,9-10H2,1-2H3,(H,20,22)(H,21,23)
SMILES COC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)c2cc(Cl)ccc2OC)cc1
Nombre IUPAC N-[4-[2-[(5-cloro-2-metoxibenzoil)amino]etil]fenil]sulfonilcarbamato de metilo
Peso molecular (g/mol) 426.87
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.0652 g/mol