Learn More
4-(2,4-Diclorobenzoil)-1H-pirrol-2-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-(2,4-Dichlorobenzoyl)-1H-pyrrole-2-carboxylate |
| CAS | 453557-85-2 |
| Fórmula molecular | C13H9Cl2NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9Cl2NO3/c1-19-13(18)11-4-7(6-16-11)12(17)9-3-2-8(14)5-10(9)15/h2-6,16H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(c[nH]1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| Nombre IUPAC | 4-(2,4-diclorobenzoil)-1H-pirrol-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 298.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.9959 |