Learn More
[[4-[2-[[(3-etil-4-metil-2-oxo-2,3-dihidro-1H-pirrol-1-il)carbonil]amino]etil]fenil]sulfonil]carbamato de metilo (carbamato de glimepirida), Mikromol™
Código de producto. 17971526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17971526 100 mg 100 miligramos
30052604 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17971526 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0647.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
[[4-[2-[[(3-etil-4-metil-2-oxo-2,3-dihidro-1H-pirrol-1-il)carbonil]amino]etil]fenil]sulfonil]carbamato de metilo (carbamato de glimepirida)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Glimepiride Carbamate
CAS 119018-30-3
Nombres de analitos o componentes Glimepiride Carbamate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H23 N3 O6 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Glimepiride Imp. C (EP), Glimepiride USP Related Compound C, Glimepiride USP RC C, Methyl [[4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate, Glimepiride Carbamate, Glimepiride Related Compound C, Glimepiride Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23N3O6S/c1-4-15-12(2)11-21(16(15)22)17(23)19-10-9-13-5-7-14(8-6-13)28(25,26)20-18(24)27-3/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,19,23)(H,20,24)
SMILES CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)OC)C1=O
Nombre IUPAC N-[4-[2-[(4-etil-3-metil-5-oxo-2H-pirrol-1-carbonil)amino]etil]fenil]sulfonilcarbamato de metilo
Peso molecular (g/mol) 409.46
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 409,1308 g/mol