Learn More
4-(1H-pirazol-1-ilmetil)benzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10245934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10245934 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10245934 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56022DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzoate
CAS 397328-86-8
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C12H12N2O2
Número MDL MFCD08435918
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzoate, methyl 4-pyrazol-1-ylmethyl benzoate, methyl 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzoate, methyl 4-pyrazolylmethyl benzoate, benzoic acid,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl-, methyl ester
Clave InChI VMCQOZFWPDOGLG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC=N2
Nombre IUPAC 4-(pirazol-1-ilmetil)benzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 216.24
PubChem CID 23510322
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.24
Porcentaje de pureza 97%