Learn More
4-(1H-Imidazol-1-ilmetil)benzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10777295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10777295 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10777295 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC43322DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzoate
CAS 160446-18-4
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C12H12N2O2
Número MDL MFCD00608318
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 4-1h-imidazol-1-ylmethyl benzoate, methyl 4-imidazol-1-ylmethyl benzoate, methyl 4-1h-imidazol-1-yl methyl benzoate, methyl 4-imidazolylmethyl benzoate, 4-imidazol-1-ylmethyl-benzoic acid methyl ester, 4-1h-imidazol-1-ylmethyl benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 4-1h-imidazol-1-ylmethyl-, methyl ester
Clave InChI HMWIIHIOSBESMH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CN2C=CN=C2
Nombre IUPAC 4-(imidazol-1-ilmetil)benzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 216.24
PubChem CID 3164140
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.24
Porcentaje de pureza 97%