Learn More
Metil 4-(1-hidroxietil)benzoato, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10259470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10259470 1 g Frasco de vidrio 1 g
10340344 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10259470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424750010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79322-76-2 | C10H12O3 | 180.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79322-76-2
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.2
Número MDL MFCD00216476
Clave InChI KAXLTAULVFFCNL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 586417
Nombre IUPAC metil 4-(1-hidroxietil)benzoato
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 148°C to 152°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5320 to 1.536
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 4-1-hydroxyethyl benzoate, 4-1-hydroxyethyl benzoic acid methyl ester, 4-1-hydroxy-ethyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-1-hydroxyethyl-, methyl ester, acmc-20m5ni, benzoic acid, 4-1s-1-hydroxyethyl-, methyl ester, methyl 4-hydroxyethyl benzoate, methyl4-1-hydroxyethyl benzoate, methyl-4-1-hydroxyethyl benzoate, methyl 4-1-hydroxyethyl benzoate #
Información de solubilidad Solubility in water: slightly
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido viscoso