Learn More
(3S)-3-hidroxihexadecanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (3S)-3-Hydroxyhexadecanoate |
| CAS | 76898-45-8 |
| Fórmula molecular | C17H34O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (3S)-3-Hydroxy-hexadecanoic Acid Methyl Ester, (S)-3-Hydroxy-hexadecanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H34O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(18)15-17(19)20-2/h16,18H,3-15H2,1-2H3/t16-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCC[C@H](O)CC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil (3S)-3-hidroxihexadecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 286.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.2508 |