Learn More
(-)-Metil (3S)-3,5-Bis-{[terc-butildimetilsilil)oxi]}-2,2-dimetilpentanoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Methyl (3S)-3,5-Bis-([tert-butyl(dimethylsilyl)oxy])-2,2-dimethylpentanoate |
| CAS | 218614-13-2 |
| Fórmula molecular | C20H44O4Si2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H42O4Si2/c1-17(2,3)24(10,11)22-14-15(19(7,8)16(20)21-9)23-25(12,13)18(4,5)6/h15H,14H2,1-13H3/t15-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)C(C)(C)[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (3S)-3,4-bis[[terc-butil(dimetil)silil]oxi]-2,2-dimetilbutanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 404.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.2622 |