Learn More
(3R)-3-[terc-Butil(dimetil)silil]oxi-5-oxo-6-(trifenilfosfanilideno)hexanoato de metilo, Mikromol™
Descripción
(3R)-3-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-5-oxo-6-(trifenilfosfanilideno)hexanoato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (3R)-3-[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-oxo-6-(triphenylphosphanylidene)hexanoate |
| CAS | 147118-35-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl (3R)-3-[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-oxo-6-(triphenylphosphanylidene)hexanoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C31 H39 O4 P Si |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Hexanoic acid, 3-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-5-oxo-6-(triphenylphosphoranylidene)-, methyl ester, (R)-, (3R)-3-(tert-Butyldimethylsilanyloxy)-5-oxo-6-(triphenylphosphanylidene)hexanoic acid methyl ester, (R)-3-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]-5-oxo-6-(triphenylphosphanylidene)hexanoic acid methyl ester, R-(-)-Oxo-3-(tert-butyldimethylsilyloxy)-6-triphenylphosphoranediylhexanoic acid methyl ester, Hexanoic acid, 3-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-5-oxo-6-(triphenylphosphoranylidene)-, methyl ester, (3R)-, Methyl (3R)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-oxo-6-(triphenyl-$l^{5}-phosphanylidene)hexanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H39O4PSi/c1-31(2,3)37(5,6)35-26(23-30(33)34-4)22-25(32)24-36(27-16-10-7-11-17-27,28-18-12-8-13-19-28)29-20-14-9-15-21-29/h7-21,24,26H,22-23H2,1-6H3/t26-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)C[C@@H](CC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | metil (3R)-3-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-5-oxo-6-(trifenil-λ ^{5}-fosfanilideno)hexanoato |
| Mostrar más |