Learn More
(3aR,7R,7aS)-3a,6,7,7a-tetrahidro-7-hidroxi-2,2-dimetil-1,3-benzodioxol-5-carboxilato de metilo, TRC
Código de producto. 30480937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30480937 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30480937 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM267810250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (3aR,7R,7aS)-3a,6,7,7a-Tetrahydro-7-hydroxy-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxole-5-carboxylate
CAS 88165-26-8
Fórmula molecular C11H16O5
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16O5/c1-11(2)15-8-5-6(10(13)14-3)4-7(12)9(8)16-11/h5,7-9,12H,4H2,1-3H3/t7-,8-,9+/m1/s1
SMILES COC(=O)C1=C[C@H]2OC(C)(C)O[C@H]2[C@H](O)C1
Nombre IUPAC (3aR,7R,7aS)-7-hidroxi-2,2-dimetil-3a,6,7,7a-tetrahidro-1,3-benzodioxol-5-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 228.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0998
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.