Learn More
(3aR,7R,7aS)-3a,6,7,7a-tetrahidro-7-hidroxi-2,2-dimetil-1,3-benzodioxol-5-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (3aR,7R,7aS)-3a,6,7,7a-Tetrahydro-7-hydroxy-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxole-5-carboxylate |
| CAS | 88165-26-8 |
| Fórmula molecular | C11H16O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16O5/c1-11(2)15-8-5-6(10(13)14-3)4-7(12)9(8)16-11/h5,7-9,12H,4H2,1-3H3/t7-,8-,9+/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)C1=C[C@H]2OC(C)(C)O[C@H]2[C@H](O)C1 |
| Nombre IUPAC | (3aR,7R,7aS)-7-hidroxi-2,2-dimetil-3a,6,7,7a-tetrahidro-1,3-benzodioxol-5-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 228.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.0998 |