Learn More
3alfa,7beta-dihidroxi-5beta-colan-24-oato de metilo, Mikromol™
Descripción
Metil 3alfa,7beta-dihidroxi-5beta-colan-24-oato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ursodeoxycholic-1-methyl Ester |
| CAS | 10538-55-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Ursodeoxycholic-1-methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H42 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Chenodeoxycholic Acid Imp. G (EP), (3alpha,5beta,7beta)-3,7-Dihydroxycholan-24-oic acid methyl ester, 3alpha,7beta-Dihydroxy-5beta-cholan-24-oic acid methyl ester), 3alpha,7beta-Dihydroxy-5beta-cholanic acid methyl ester, Methyl 3alpha,7beta-dihydroxy-5beta-cholanoate, Methyl ursodeoxycholate, Ursodeoxycholic acid methyl ester, Chenodeoxycholic Acid Impurity G, Ursodeoxycholic Acid Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H42O4/c1-15(5-8-22(28)29-4)18-6-7-19-23-20(10-12-25(18,19)3)24(2)11-9-17(26)13-16(24)14-21(23)27/h15-21,23,26-27H,5-14H2,1-4H3/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21+,23+,24+,25-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoato de metilo |
| Mostrar más |