Learn More
Metil 3-trifluorometilo benzoilacetato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10341551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10341551 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10731715 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10341551 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425450025
 Artículo restringido
En stock
CAS 93618-66-7
Fórmula molecular C11H9F3O3
Peso molecular (g/mol) 246.19
Número MDL MFCD00216522
Clave InChI RPRMYRPHNDGZOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-oxo-3-3-trifluoromethyl phenyl propanoate, methyl 3-trifluoromethyl benzoylacetate, methyl 3-trifluoromethyl benzoyl acetate, 3-3-trifluoromethylphenyl-3-oxo-propionic acid methyl ester, 3-oxo-3-3-trifluoromethyl-phenyl-propionic acid methyl ester, pubchem2695, methyl 3-trifluoromethylbenzoylacetate, methyl 3-oxo-3-3-trifluoromethylphenyl propanoate, 3-oxo-3-3-trifluoromethylphenyl propionic acid methyl ester
PubChem CID 735880
Nombre IUPAC metil 3-oxo-3-[3-(trifluorometil)fenil]propanoato
SMILES COC(=O)CC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-trifluoromethylbenzoylacetate
Color Amarillo
Punto de ebullición 94°C to 96°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >200°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4864 to 1.4884
Cantidad 2.5 g
Información de solubilidad Solubility in water: neglegible in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación