Learn More
3-(Trifluorometil)fenilacetato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(trifluoromethyl)phenylacetate |
| Densidad | 1.24 |
| Punto de ebullición | 211°C |
| Índice de refracción | 1.45 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | methyl 2-3-trifluoromethyl phenyl acetate, methyl 3-trifluoromethyl phenylacetate, methyl 3-trifluoromethylphenyl acetate, methyl 3-trifluoromethyl phenyl acetate, methyltrifluoromethylphenylacetate, methyl m-trifluoromethylphenylacetate, methyl 3-trifluoromethylphenylacetate, methyl-3-trifluoromethylphenylacetate, methyl2-3-trifluoromethyl phenyl acetate |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.18 |
| Porcentaje de pureza | 95% |