Learn More
3-(Trifluorometil)fenilacetato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435647 1 g 1 g
15445647 5 g 5 g
15455647 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15435647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32883.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62451-84-7 | C10H9F3O2 | 218.175 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62451-84-7
Fórmula molecular C10H9F3O2
Peso molecular (g/mol) 218.175
Número MDL MFCD04039762
Clave InChI GMEBDKGPPKAPEM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734603
Nombre IUPAC metil 2-[3-(trifluorometil)fenil]acetato
SMILES COC(=O)CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Densidad 1.24
Punto de ebullición 211°C
Índice de refracción 1.45
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 2-3-trifluoromethyl phenyl acetate, methyl 3-trifluoromethyl phenylacetate, methyl 3-trifluoromethylphenyl acetate, methyl 3-trifluoromethyl phenyl acetate, methyltrifluoromethylphenylacetate, methyl m-trifluoromethylphenylacetate, methyl 3-trifluoromethylphenylacetate, methyl-3-trifluoromethylphenylacetate, methyl2-3-trifluoromethyl phenyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.18
Porcentaje de pureza 95%