Learn More
3-(Trifluorometil)benzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486857 25 g 25 g
11476857 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14316.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2557-13-3 | C9H7F3O2 | 204.148 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2557-13-3
Fórmula molecular C9H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 204.148
Número MDL MFCD00043543
Clave InChI QQHNNQCWKYFNAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-trifluoromethyl benzoate, 3-carbomethoxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl benzoic acid methyl ester, methyl3-trifluoromethyl benzoate, methyl m-trifluoromethyl benzoate, 3-trifluoromethyl-benzoic aic methyl ester, mtf-bom, methyl m-trifluoromethylbenzoate, 3-methoxycarbonyl benzotrifluoride
PubChem CID 520213
Nombre IUPAC 3-(trifluorometil)benzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
Densidad 1.295
Punto de ebullición 80°C to 82°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Índice de refracción 1.453
Cantidad 25 g
Beilstein 1963428
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.15
Porcentaje de pureza 97%