missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Tiofenacetato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11404134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11404134 1 g 1 g
11414134 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11404134 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12496.03
Solicitar formato a granel o personalizado

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 58414-52-1 | C7H8O2S | 156.20 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 58414-52-1
Fórmula molecular C7H8O2S
Peso molecular (g/mol) 156.20
Número MDL MFCD00052947
Clave InChI RZGRWVULDSXQSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-thienylacetate, methyl thiophene-3-acetate, methyl 2-3-thienyl acetate, methyl 2-thiophen-3-yl acetate, 3-thiopheneacetic acid, methyl ester, methyl thiophen-3-acetate, methyl 3-thiopheneacetate, methylthiophene-3-acetate, acmc-20akew, methyl 3-thienylacetate #
PubChem CID 94041
Nombre IUPAC metil 2-tiofen-3-ilacetato
SMILES COC(=O)CC1=CSC=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Methyl 3-thiopheneacetate
Punto de ebullición 125°C to 129°C (25 mmHg)
Índice de refracción 1.5215
Cantidad 1 g
Beilstein 4378596
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.2
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.