Learn More
3-(Tien-2-il)acrilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11469606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469606 5 g 5 g
11459606 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20177.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20883-96-9
Fórmula molecular C8H8O2S
Peso molecular (g/mol) 168.21
Número MDL MFCD00173772
Clave InChI HKVOGMDMMCLQFJ-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo methyl 3-2-thienyl acrylate, methyl 3-thien-2-yl acrylate, methyl 3-thien-2-yl-acrylate, methyl e-3-thiophen-2-ylprop-2-enoate, methyl 2e-3-thiophen-2-yl prop-2-enoate, methyl 3-thiophen-2-yl prop-2-enoate, thiophene-2-acrylic acid methyl ester, e-methyl 3-thiophen-2-yl acrylate, methyl 2e-3-2-thienyl-2-propenoate, methyl 2e-3-2-thienyl prop-2-enoate
PubChem CID 5709013
Nombre IUPAC (E)-3-tiofen-2-ilprop-2-enoato de metilo
SMILES COC(=O)C=CC1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-(thien-2-yl)acrylate
Punto de fusión 48°C to 49°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.22
Porcentaje de pureza 97%