Learn More
Metil 3-[t-butiloxicarbonil)amino]-L-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-[(t-Butyloxycarbonyl)amino]-L-alanine |
| CAS | 77087-60-6 |
| Fórmula molecular | C9H18N2O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-L-alanine Ethyl Ester, (2S)-2-Amino-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propionic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18N2O4/c1-9(2,3)15-8(13)11-5-6(10)7(12)14-4/h6H,5,10H2,1-4H3,(H,11,13)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H](N)CNC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 218.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.1267 |