Learn More
Clorhidrato de metil 3-quinuclidinecarboxilato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364026 250 mg 250 miligramos
11354026 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19132.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54954-73-3
Fórmula molecular C9H16ClNO2
Peso molecular (g/mol) 205.68
Número MDL MFCD01073582
Clave InChI NDTQASSGEAZYOT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo methyl 3-quinuclidinecarboxylate hydrochloride, methyl quinuclidine-3-carboxylate hydrochloride, quinuclidine-3-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, methyl 1-azabicyclo 2.2.2 octane-3-carboxylate hydrochloride, acmc-1ao36, methyl 1-azabicyclo 2.2.2 octane-3-carboxylate-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24721307
Nombre IUPAC metil 1-azabiciclo[2.2.2]octano-3-carboxilato; clorhidrato
SMILES Cl.COC(=O)C1CN2CCC1CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-quinuclidinecarboxylate hydrochloride
Punto de fusión ∽160°C (decomposition)
Beilstein 4272456
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.69
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza ≥98%
RU– Solo para uso en investigación