Learn More
3-(Piperidin-1-ilmetil)benzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10361523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10361523 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10361523 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45222DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-(piperidin-1-ylmethyl)benzoate
CAS 73278-90-7
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C14H19NO2
Número MDL MFCD07772859
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 3-piperidin-1-ylmethyl benzoate, methyl 3-piperidylmethyl benzoate, methyl 3-piperidin-1-yl methyl benzoate, 3-1-piperidinylmethyl benzoic acid, methyl ester, benzoic acid,3-1-piperidinylmethyl-, methyl ester, 2-piperidin-1-yl methyl benzoic acid methyl ester
Clave InChI RJOMIJDQGNNOCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)CN2CCCCC2
Nombre IUPAC 3-(piperidin-1-ilmetil)benzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 233.311
PubChem CID 7162043
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.31
Porcentaje de pureza 97%