Learn More
3-Fenilpropionato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367385 50 g 50 g
11377385 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367385 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05310.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103-25-3 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Methyl 3-phenylpropionate, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. 3-Phenylpropionic Acid Methyl Ester is an ester derivative of 3-phenylpropionic acid that is sometimes present in fragrance ingredients. It is also used as an application, aromatic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-fenilpropionato de metilo se utiliza como importante materia prima y sirve de intermedio en el sector de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. El éster metílico de ácido 3- fenilpropiónico es un derivado del éster de ácido 3-fenilpropiónico que a veces se encuentra entre los ingredientes de los perfumes. También se utiliza como aplicación y como intermedio aromatizante.
Solubilidad
Soluble en cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-25-3
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.204
Número MDL MFCD00017209
Clave InChI RPUSRLKKXPQSGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-phenylpropionate, methyl hydrocinnamate, benzenepropanoic acid, methyl ester, 3-phenylpropionic acid methyl ester, methyl benzenepropanoate, hydrocinnamic acid, methyl ester, methyl dihydrocinnamate, methyl beta-phenylpropionate, methyl b-phenylpropionate, unii-111lc1gi10
PubChem CID 7643
Nombre IUPAC 3-fenilpropanoato de metilo
SMILES COC(=O)CCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-phenylpropionate
Densidad 1.045
Punto de ebullición 236°C to 239°C
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Índice de refracción 1.502
Cantidad 50 g
Beilstein 1909591
Información de solubilidad Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 98%