Learn More
Metil-3-fenilpropionato (éster metilpropónico de ácido 3-fenilpropiónico), TRC
Código de producto. 30422615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422615 100 g
30428753 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30422615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP336190100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-25-3
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.2
Sinónimo Benzenepropanoic Acid Methyl Ester, 3-Phenylpropanoic Acid Methyl Ester, 3-Phenylpropionic Acid Methyl Ester, Dihydrocinnamic Acid Methyl Ester, Methyl 3-phenylpropanoate, Methyl benzenepropanoate, Methyl dihydrocinnamate, Methyl Hydrocinnamate, Methyl beta-Phenylpropionate, NSC 10128, NSC 404188, beta-Phenylpropionic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC 3-fenilpropanoato de metilo
SMILES COC(=O)CCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-Phenylpropionate(3-Phenylpropionic Acid Methyl Ester)
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0837