Learn More
3-feniloxirano-2-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-Phenyloxirane-2-carboxylate |
| CAS | 37161-74-3 |
| Fórmula molecular | C10H10O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O3/c1-12-10(11)9-8(13-9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8-9H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1OC1c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | metil 3-feniloxirano-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 178.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.063 |