Learn More
3-Oxotetrahidrotiofeno-2-carboxilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11325857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11325857 5 g 5 g
11315857 250 mg 250 miligramos
11305857 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11325857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043634.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2689-69-2
Fórmula molecular C6H8O3S
Peso molecular (g/mol) 160.187
Número MDL MFCD00156156
Clave InChI TUSSXVYKOOVOID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-oxotetrahydrothiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, tetrahydro-3-oxo-, methyl ester, methyl tetrahydro-3-oxo-2-thenoate, methyl 3-oxo-2,3,4,5-tetrahydrothiophene-2-carboxylate, acmc-1cmcz, 2-methoxycarbonyl-3-oxotetrahydrothiophene, methyl 3-oxo-tetrahydrothiophene-2-carboxylate, 2-carbomethoxy-2,3,4,5-tetrahydrothiophen-3-one, methyl 3-oxo-2,4,5-trihydrothiophene-2-carboxylate
PubChem CID 102870
Nombre IUPAC 3-oxotiolano-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1C(=O)CCS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-oxotetrahydrothiophene-2-carboxylate
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido