Learn More
Metilo 3-Oxoterocanoato, TRC
Código de producto. 30481055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481055 2.5 g 2.50 g
30467488 1 g 1 g
30479483 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481055 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3258652.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22348-97-6
Fórmula molecular C15 H28 O3
Peso molecular (g/mol) 256.38
Nombre IUPAC Metil 3-oxoterocanolato
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-Oxotetradecanoate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H28O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(16)13-15(17)18-2/h3-13H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.2038