Learn More
3-oxohexadecanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-Oxohexadecanoate |
| CAS | 14427-53-3 |
| Fórmula molecular | C17H32O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Oxo-hexadecanoic Acid Methyl Ester, NSC 157678 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H32O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(18)15-17(19)20-2/h3-15H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(CC(CCCCCCCCCCCCC)=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil 3-oxohexadecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 284.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.24 |