Learn More
3-oxoheptanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-Oxoheptanoate |
| CAS | 39815-78-6 |
| Fórmula molecular | C8H14O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-oxo-Heptanoic Acid Methyl Ester, 3-Oxoheptanoic Acid Methyl Ester, Methyl Pentanoylacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O3/c1-3-4-5-7(9)6-8(10)11-2/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(=O)CC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil 3-oxoheptanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 158.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0943 |