Learn More
3-oxododecanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-Oxododecanoate |
| CAS | 76835-64-8 |
| Fórmula molecular | C13H24O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Methyl Dodecanon-3-oate, Methyl β-Oxododecanoate, 3-Oxo-dodecanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H24O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-12(14)11-13(15)16-2/h3-11H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(CC(OC)=O)CCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | metil 3-oxododecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 228.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.1725 |