Learn More
3-Oxociclobutanocarboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448688 5 g 5 g
15458688 250 mg 250 miligramos
15438688 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15448688 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62110.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 695-95-4 | Molecular Formula: C6H8O3 | Molecular Weight: 128.13 g/mol
Methyl 3-oxocyclobutanecarboxylate can be used as an intermediate for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It is used for the preparation of novel imidazobenzazepine derivatives as dual H1/5-HT2A antagonists for the treatment of sleep disorders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-oxociclobutanocarboxilato de metilo puede usarse como intermedio para la síntesis de varios compuestos farmacéuticos. Se utiliza para la preparación de nuevos derivados de la imidazobenzazepina como antagonistas duales H1/5-HT2A para el tratamiento de los trastornos del sueño.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 695-95-4
Fórmula molecular C6H8O3
Peso molecular (g/mol) 128.13
Número MDL MFCD00604222
Clave InChI IHLHSAIBOSSHQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, methyl 3-oxo-cyclobutanecarboxylate, 3-methoxycarbonylcyclobutanone, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-, methyl ester, 3-oxocyclobutanecarboxylic acid methyl ester, ksc630k4p, methyl 3-oxocyclobutane carboxylate, 3-oxo-1-cyclobutanecarboxylic acid methyl ester, cyclobutanecarboxylicacid, 3-oxo-, methyl ester
PubChem CID 13992367
Nombre IUPAC 3-oxociclobutano-1-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1CC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.12
Porcentaje de pureza 97%