Learn More
Metil 3-oxo-pentanoato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10348660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10348660 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10752384 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10762384 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10348660 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 243160250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 30414-53-0 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30414-53-0
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Número MDL MFCD00011705
Clave InChI XJMIXEAZMCTAGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-oxovalerate, methyl propionylacetate, methyl 3-oxo-pentanoate, pentanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl-3-oxo pentanoate, methyl 3-oxo-n-valerate, valeric acid, 3-oxo-, methyl ester, 3-oxovaleric acid methyl ester, 3-oxo-pentanoic acid methyl ester, 3-keto-n-valeric acid methyl ester
PubChem CID 121699
Nombre IUPAC metil 3-oxopentanoato
SMILES CCC(=O)CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-oxo-pentanoate
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -35°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 95°C to 97°C (48.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2COCH2COOCH3
Índice de refracción 1.4220 to 1.424
Cantidad 25 mL
Fieser 10,415; 01,1022; 04,437; 05,589; 07,324; 11,472; 12,126; 16,303
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.15
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido