Learn More
3-oxo-desoxicolato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-Oxo-desoxycholate |
| CAS | 10538-58-6 |
| Fórmula molecular | C25H40O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 12-Hydroxy-3-oxo-cholan-24-oic Acid Methyl Ester, Methyl 12alpha-Hydroxy-3-oxo-5beta-cholanate, Methyl-3-keto-12alpha-hydroxy-5beta-cholanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H40O4/c1-15(5-10-23(28)29-4)19-8-9-20-18-7-6-16-13-17(26)11-12-24(16,2)21(18)14-22(27)25(19,20)3/h15-16,18-22,27H,5-14H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19-,20+,21+,22+,24+,25-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-[(5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-12-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 404.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.2927 |